Få mere at vide
B Braun™ Hypodermiske nåle
Nålemåler:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Længde (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Farve:
Blå
Blue
Brown
Grøn
Gray
Pink
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Unik, højautomatiseret slibe- og poleringsproces og lavfriktionssmøring er designet til at opnå uovertruffen skarphed og let gennemtrængning. Gennemsigtigt hubdesign giver høj synlighed til at registrere tilbageslag.
- Farvekodede hubs er i overensstemmelse med ISO 6009 for nem identitet
- Bredt udvalg af diametre og længder
- Målere fra 18G til 27G
- Ultraskarpt, tre-faset rustfrit stål designet til at resultere i minimal smerte
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen (Hub), Rustfrit krom nikkelstål |
| Farve | Grøn |
| Nålemåler | 21 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | For minimal smerte ved punktering, engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Produkttype | Nål |
| Længde (metrisk) nål | 40 mm |
| Nålespids stil | Ultraskarp Lang Tri-fasning |
| Sterilitet | Steril |