Få mere at vide
B Braun™ Hypodermiske nåle
Artikelnummer. 10438881
Skift visning
Nålemåler:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Længde (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Farve:
Blå
Blå
Brun
Grøn
Grå
Gul
Lyserød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Længde (metrisk) nål Diameter (metrisk) Udvendig Farve Pakningsstørrelse
10438881 21 G 120 mm 0.8 mm Grøn Pakke med 100
10172552 26 G 25 mm 0.45 mm Brun Pakke med 100
10123702 27 G 20 mm 0.4 mm Grå Pakke med 100
10482792 23 G 30 mm 0.6 mm Blå Pakke med 100
10613111 21 G 40 mm 0.8 mm Grøn Pakke med 100
10626341 20 G 40 mm 0.9 mm Gul Pakke med 100
10106170 18 G 40 mm 1.2 mm Lyserød Pakke med 100
10722784 18 G 50 mm 1.2 mm Lyserød Pakke med 100
10214272 23 G 80 mm 0.6 mm Blå Pakke med 100
10530855 21 G 80 mm 0.8 mm Grøn Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10438881 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 4665643
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til patientkomfort i en bred vifte af størrelser. B Braun™ Hypodermiske nåle giver en glat overflade med let silikonebelægning designet til at minimere ubehag.
Unik, højautomatiseret slibe- og poleringsproces og lavfriktionssmøring er designet til at opnå uovertruffen skarphed og let gennemtrængning. Gennemsigtigt hubdesign giver høj synlighed til at registrere tilbageslag.
  • Farvekodede hubs er i overensstemmelse med ISO 6009 for nem identitet
  • Bredt udvalg af diametre og længder
  • Målere fra 18G til 27G
  • Ultraskarpt, tre-faset rustfrit stål designet til at resultere i minimal smerte
Tekniske data
Materiale Polypropylen (Hub), Rustfrit krom nikkelstål
Farve Grøn
Nålemåler 21 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.8 mm
Til brug med (applikation) For minimal smerte ved punktering, engangsbrug
Latex fri Ja
Produkttype Nål
Længde (metrisk) nål 120 mm
Nålespids stil Ultraskarp Lang Tri-fasning