Få mere at vide
B Braun™ Hypodermiske nåle
Artikelnummer. 10123702
Nålemåler:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Længde (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Farve:
Blå
Blue
Brown
Grøn
Gray
Pink
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10123702
Brand: B Braun™ 4657705
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til patientkomfort i en bred vifte af størrelser. B Braun™ Hypodermiske nåle giver en glat overflade med let silikonebelægning designet til at minimere ubehag.
 Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
  • Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
  • Wide range of diameters and lengths
  • Gauges from 18G to 27G
  • Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain
Tekniske data
Materiale Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel
Farve Gray
Nålemåler 27 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.4 mm
Til brug med (applikation) For minimal pain upon puncture, single use
Latex fri Yes
Produkttype Needle
Længde (metrisk) nål 20 mm
Nålespids stil Ultra-sharp Long Tri-bevel
Sterilitet Sterile