Få mere at vide
B Braun™ Hypodermiske nåle
Nålemåler:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Længde (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Farve:
Blå
Blue
Brown
Grøn
Gray
Pink
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
- Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
- Wide range of diameters and lengths
- Gauges from 18G to 27G
- Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel |
| Farve | Pink |
| Nålemåler | 18 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.2 mm |
| Til brug med (applikation) | For minimal pain upon puncture, single use |
| Latex fri | Yes |
| Produkttype | Needle |
| Længde (metrisk) nål | 40 mm |
| Nålespids stil | Ultra-sharp Long Tri-bevel |
| Sterilitet | Sterile |