Få mere at vide
Grant Instruments™ Rustfrit stålklemme til kolber
Artikelnummer. p-7241266
Holder:
100 ml kolbe
1000 ml kolbe
250 ml kolbe
50 ml kolbe
500 ml kolbe
Artikelnummer. 17795009
Brand: Grant Instruments™ HSC100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Grant Instruments UP-168 platform, der passer i ES-20/80
Klemme, rustfrit stål, kolbe, UP-168, platform, ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 100 ml kolbe
Produkttype Klemme
Oversigt Tight fit klemme 100 ml - 65 mm dia. til UP-168
Til brug med (udstyr) UP-168