Få mere at vide
Grant Instruments™ Rustfrit stålklemme til kolber
Artikelnummer. 17795009
Skift visning
Holder:
100 ml kolbe
1000 ml kolbe
250 ml kolbe
50 ml kolbe
500 ml kolbe
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
17795009 100 ml kolbe
17705019 1000 ml kolbe
17715019 250 ml kolbe
17725019 50 ml kolbe
17735019 500 ml kolbe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17795009 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. HSC100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Grant Instruments UP-168 platform, der passer i ES-20/80
Klemme, rustfrit stål, kolbe, UP-168, platform, ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 100 ml kolbe
Produkttype Klemme
Oversigt Tight fit klemme 100 ml - 65 mm dia. til UP-168
Til brug med (udstyr) UP-168