Få mere at vide
Karl Hecht™ Farvetrug
Artikelnummer. p-7147846
Produkttype:
Komplet sæt
Reservetrug
Artikelnummer. 15974870
Brand: Karl Hecht™ 41205010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver mulighed for farvning af 10 objektglas.
  • Glastrug med låg
  • Farvningsbakke lavet af rustfrit stål
  • Velegnet til objektglas på ca. 76 x 26 mm, bredde op til ca. 45 mm
  • Reservedel af glastrug fås også
Tekniske data
Produkttype Komplet sæt
Farve Klar
Til brug med (applikation) Farvningsglas
Til brug med (udstyr) Rutsjebaner på ca. 76 x 26 mm
Dimensioner (L x B x H) 9 x 7 x 6.5 cm