Få mere at vide
Karl Hecht™ Farvetrug
Artikelnummer. 15974870
Skift visning
Produkttype:
Komplet sæt
Reservetrug
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
15974870 Komplet sæt
10573452 Reservetrug
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15974870 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41205010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.00 DKK
    319.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 209.16 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Giver mulighed for farvning af 10 objektglas.
  • Glastrug med låg
  • Farvningsbakke lavet af rustfrit stål
  • Velegnet til objektglas på ca. 76 x 26 mm, bredde op til ca. 45 mm
  • Reservedel af glastrug fås også
Tekniske data
Produkttype Komplet sæt
Farve Klar
Til brug med (applikation) Farvningsglas
Til brug med (udstyr) Rutsjebaner på ca. 76 x 26 mm
Dimensioner (L x B x H) 9 x 7 x 6.5 cm