Få mere at vide
Karl Hecht™ Farvetrug
Artikelnummer. 10573452
Skift visning
Produkttype:
Komplet sæt
Reservetrug
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
10573452 Reservetrug
15974870 Komplet sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10573452 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41205002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.25 DKK
    109.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.56 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Giver mulighed for farvning af 10 objektglas.
  • Glastrug med låg
  • Farvningsbakke lavet af rustfrit stål
  • Velegnet til objektglas på ca. 76 x 26 mm, bredde op til ca. 45 mm
  • Reservedel af glastrug fås også
Tekniske data
Produkttype Reservetrug
Farve Klar
Til brug med (applikation) Farvningsglas
Til brug med (udstyr) Rutsjebaner på ca. 76 x 26 mm
Dimensioner (L x B x H) 9 x 7 x 6.5 cm