Få mere at vide
BRAND™ Skydebakke til farvningstrug
Artikelnummer. 10309861 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Slide Count:
Passer til op til 10 dias.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Slide Count Pakningsstørrelse
10309861 Passer til op til 10 dias. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10309861 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 472000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2134.47 DKK
    1500.02 DKK / Pakke med 10
    Spare 634.45 DKK
    29% Slukket
På lager
Soda lime glas glidebakke. Til brug med farvningskar. (Bestil farvningskar, bakke og trådhåndtag separat.)
  • Soda-lime glaskonstruktion
  • Farvningsbakke til 10 objektglas
  • Mål (Lx B x H): 88 x 70 x 40 mm
Note: For wirehåndtag, se 11888391. For trug + låg, se 10049670.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Type Farvningsbakke
Til brug med (applikation) Farvning
Inkluderer Bakke
Slide Count Passer til op til 10 dias.
Dimensioner (L x B) 91 x 70 mm
Dimensioner (L x B x H) 91 x 70 x 48 mm
Længde (metrisk) 91 mm
Bredde (metrisk) 70 mm
Højde (metrisk) 48 mm