Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Farvningsbakke
Artikelnummer. 15222349
Slide Count:
10
Artikelnummer. 15222349
Brand: Marienfeld Superior™ 4200005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Marienfeld Superior™ Farvningsbakke er lavet af kraftigt vægget sodakalkglas.
  • Fremstillet af tungvægget presset soda lime glas
  • Diverse fade, krukker og stativer
  • Til objektglas på ca. 76x26 mm
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Type Farvningsbakke
Til brug med (udstyr) Marienfeld Glasfad Nr. 4200004
Håndtag Type Bestilles separat (Marienfeld nr. 6611000)
Mængde 10
Slide Count 10
Længde (metrisk) 105 mm
Bredde (metrisk) 85 mm
Højde (metrisk) 70 mm