Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Farvningsplader af presset glas med hulrum
Beskrivelse
- Fremstillet af presset glas
- Afrundede hjørner
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Type | Bejdning af plader med 12 hulrum |
| Mængde | 15 |
| Længde (metrisk) slæde | 79 mm |
| Bredde (metrisk) Slide | 63 mm |
| Højde (metrisk) | 4 mm |
| Dybde (metrisk) | 2 mm |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |