Få mere at vide
Wheaton™ Farvningskrukke
Artikelnummer. 12828735 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale:
Glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12828735
Brand: Wheaton™ 276840
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kammeret er designet med et ekstra højt låg til at acceptere fem enkelte 25 mm x 75 mm og 25 mm x 100 mm objektglas eller 10 objektglas ryg mod ryg
Kammeret er designet med et ekstra højt låg til at acceptere fem enkelte 25 mm x 75 mm og 25 mm x 100 mm objektglas eller 10 objektglas ryg mod ryg. Fremstillet af soda lime glas. Omtrentlig indvendige mål (lxbxd), 26mm x 26mm x 90mm. Ikke autoklaverbar eller mikroovnsegnet og ikke beregnet til brug ved temperaturer under 15 °C eller over 80 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Glas
Type Farvningskrukke
Inkluderer Låg
Længde (metrisk) 26 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Dybde (metrisk) 90 mm