Få mere at vide
Kartell™ Farvningskrukke med 2 låg
Beskrivelse
- Støbt ind PMP
- Leveres med 2 låg
- Et låg til brug, når fadet ikke er i brug, hvilket giver fordampningsfri opbevaring af farvevæske
- Det andet låg med speciel åbning, så håndtaget på farvningsstativet kan indsættes
- Xylen kan forårsage ætsning efter 2 dage ved stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | PMP |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Materiale | PMP |
| Type | Farvningskrukke |
| Mængde | 4/pakke |
| Dimensioner (L x B) | 95 x 74 mm |
| Længde (metrisk) | 74 mm |
| Bredde (metrisk) | 95 mm |
| Vis mere |