Få mere at vide
Hecht Karl™ Staining with Glass Bowl
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glass |
| Type | Staining Rack |
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 22 cm |
| Bredde (metrisk) | 15 cm |