Få mere at vide
Wheaton™ 20-Slide Farvningsfad Sæt
Artikelnummer. 10011372 Shop alle Wheaton Science Products produkter
:
Materiale: Soda Lime Glas
Artikelnummer. 10011372
Brand: Wheaton™ 900201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En 20-skyder enhed med åben bund for at lette hurtig nedsænkning og dræning for at reducere overførsel.
  • Standarden for manuelle farvningsprocedurer
  • Åben bund for at lette hurtig nedsænkning og dræning for at reducere overførsel
  • Rack holder 10 enkelt objektglas, 19 objektglas arrangeret skiftevis lige på tværs og diagonalt, eller 20 objektglas ryg mod ryg af standardstørrelse (75 x 25 mm, 75 x 38 mm, 75 x 51 mm)
  • Fremstillet af soda-lime glas
  • Ca. indvendige mål på 95 mm L x 76 mm B x 64 mm D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Glas
Type Farvningsfad
Til brug med (applikation) Manuelle farvningsprocedurer
Til brug med (udstyr) Til sæt Wheaton
Slide Count 10 enkelt objektglas, 19 objektglas arrangeret skiftevis lige på tværs og diagonalt, eller 20 objektglas ryg mod ryg i standardstørrelse
Dimensioner (L x B x H) 95 x 76 x 64 mm
Længde (metrisk) 95 mm
Bredde (metrisk) 76 mm
Dybde (metrisk) 64 mm