Få mere at vide
DWK Life Sciences Farvningsfad, Hellendahl Type, fra Soda-lime Glass, lige
Farvningsskålen bruges til at holde en farveopløsning, hvor objektglas med cellekulturer kan farves.
Brand:  DWK Life Sciences 233140001
Produktkode 11722919
  • 2165.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Mikroskopi er en metode til at se genstande, der ligger uden for det menneskelige øjes opløsning og kan undersøges. De objekter, der skal observeres, forstørres i en sådan grad, at de kan vises som billeder. Til prøveforberedelse skæres de genstande, der skal undersøges, i meget tynde skiver. Disse sektioner påføres derefter et objektglas og dækkes med et dækglas og passende løsninger. For at se snittene under mikroskopet skal sektionerne på objektglasset fyldes i et farvningskar og farves med en passende farveopløsning.
  • Kan dækkes med låget under farvning for at reducere opløsningsmiddeltab ved spild eller fordampning
  • Farvning af op til 10 objektglas med standardmålene 76 x 26 mm muligt samtidigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Farvning; Manuel farvning proces; Farvning af histologiske og cytologiske prøver
90 mm
90 mm
Sodavand Lime glas
10/Pk.
40 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Farvningsfad, Hellendahl Type, fra Soda-lime Glass, lige > 90 x 90 x 40 mm