Få mere at vide
Brady™ Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Labels
Mængde:
2500/pakke
Højde (engelsk):
0,75 tommer
0,9 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- StainerBondz™ B-481 mat hvid polyester har en permanent akrylklæber og kan termotransfer printes med B30 serie printere fra Brady™
- B-481 klarer sig godt i den almindeligt anvendte H og E (hæmatoxilin og eosin) objektglasfarvningsproces
- Fremragende modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier, olier og vand
- Driftstemperatur på -112 til 266° F (-80 til 130° C)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Laboratoriemærke |
| Vis mere |