Få mere at vide
Brady™ StainerBondz™ Slide-etiketter
Artikelnummer. 13158276
Skift visning
Etiketter pr. række:
4
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Etiketter pr. række unitSize
13158276 4 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 13158276 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 804787
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af et af de mest opløsningsmiddelbestandige materialer i laboratorieindustrien
  • Fremstillet af B-481-materiale og kombineret med R6400-seriens bånd
  • Hvid mat polyester
  • Forbliver modstandsdygtig, når den udsættes for xylen og andre kemikalier, der almindeligvis anvendes i objektglasfarvningsprocessen
  • Stregkoder forbliver læsbare, og etiketter forbliver klæbet til objektglasset
  • Ingen trykfjernelse, ingen mærkatknækning og ingen misfarvning
  • Brady IP™ aktiveret
Applikationer:
Slide Label Identifikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Slide label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Slide label ID
Til brug med (udstyr) BBP ™11, Brady 1244, Brady 1344 printer
Etiketter pr. række 4
Mængde 2500,-/rulle
Form Firkant
Temperaturområde (metrisk) -80° C til 130° C
Tykkelse (metrisk) 0.084 mm
Dimensioner (LxB) 0.9 x 0.9 in. (22.86 x 22.86 mm)
Længde (engelsk) 0.9 in.
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 2.28 cm
Højde (engelsk) 0,9 tommer.
Højde (metrisk) 2.28 cm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer BPT-207-481