Få mere at vide
Brady™ StainerBondz™ Etiketter til udskrivning af termotransfer af polyester
Artikelnummer. 13138276
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 13138276
Brand: Brady™ 804784
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Super kemikalie-resistent polyester (B-481) er designet til brug i objektglasfarvningsprocessen og andre laboratorie-ID, som kræver overlegen kemisk resistens.
  • Dette B-481-materiale kombineret med R-6400-seriens bånd er opskriften på en opløsning, der forbliver modstandsdygtig, når den udsættes for xylen og andre kemikalier, der almindeligvis anvendes i objektglasfarvningsprocessen.
  • Ingen fjernelse af print, ingen mærkatknækning og ingen misfarvning, der ville gøre stregkoder ulæselige, og etiketten forbliver klæbet til objektglasset.
  • B-481 klarer sig godt i den almindeligt anvendte H og E (hæmatoxilin og eosin) objektglasfarvningsproces.
  • Fremragende modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier, olier og vand.
  • Driftstemperatur på -80 °C til +130 °C.
  • 1250 Etiket(e) / Rulle(r), 2 Rulle(r) / Pakke.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Til brug med (applikation) Sundheds- og hospitalsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 2500 Etiketter/Pk.
Mængde 2500 Pk.
Form Firkant
Softwaretype BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +266°F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0033 in.
Tykkelse (metrisk) 0.084 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 25.40 mm
Dimensioner (LxB) 22.86 x 22.86 mm
Længde (engelsk) 0,9 tommer.
Længde (metrisk) 22.86 mm
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Alternativt varenummer BPT-164-481