Få mere at vide
Brady™ StainerBondz™ Mikroskopslide mat polyester laboratorieetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17898434
Skift visning
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,9 tommer.
0,75 x 0,9 tommer.
0,9 x 0,9 tommer
Højde (metrisk):
9,53 mm
19,05 mm
22,86 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Højde (metrisk)
17898434 0,375 x 0,9 tommer. 9,53 mm
17838284 0,75 x 0,9 tommer. 19,05 mm
17808154 0,9 x 0,9 tommer 22,86 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17898434 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Super kemikalie-resistent polyester er designet til brug i objektglasfarvningsprocessen og andre laboratorie-ID, som kræver overlegen kemisk resistens.
  • Fungerer godt i den almindeligt anvendte &H E (hæmatoxilin og eosin) objektglasfarvningsproces
  • Høj modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier, olier og vand
  • Driftstemperatur på -80 °C til +130 °C (-112 F °til +266 °F)
  • Fremstillet af B-481 polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +266°F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0033 in.
Tykkelse (metrisk) 0.084 mm
Dimensioner (LxB) 0,375 x 0,9 tommer.
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (metrisk) 9,53 mm
Alternativt varenummer M6-195-481