Få mere at vide
Brady™ StainerBondz™ Mikroskop Slide Mat Polyester Etiketter
Dimensioner (LxB):
0,25 x 1,05 tommer.
0,9 x 0,9 tommer.
22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
22.86 mm (W) x 9.53 mm (H)
Beskrivelse
- Tilgængelig i foruddefinerede former til almindeligt anvendte objektglas og vævskassetter, hvor overlegen kemisk resistens er påkrævet
- Modstår belastningen ved typisk afparaffinisering, herunder ethanol og xylen, såvel som hæmatoxylin- og eosin-glasfarvningsprocesser
- Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte overflader under ekstreme forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Satin |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Top |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |