Få mere at vide
Brady™ StainerBondz™ Mikroskop Slide Mat Polyester Etiketter
Artikelnummer. 17821789
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,25 x 1,05 tommer.
0,9 x 0,9 tommer.
22,86 mm (B) x 19,05 mm (H)
22,86 mm (B) x 9,53 mm (H)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17821789 0,25 x 1,05 tommer.
17871719 22,86 mm (B) x 9,53 mm (H)
17811799 22,86 mm (B) x 19,05 mm (H)
17851759 0,9 x 0,9 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17821789 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 175660
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lav nemt kemikalieresistente objektglasetiketter med mikroskopet StainerBondz™ polyester etiketmateriale (B-481). Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Tilgængelig i foruddefinerede former til almindeligt anvendte objektglas og vævskassetter, hvor overlegen kemisk resistens er påkrævet
  • Modstår belastningen ved typisk afparaffinisering, herunder ethanol og xylen, såvel som hæmatoxylin- og eosin-glasfarvningsprocesser
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte overflader under ekstreme forhold
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Satin
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Printbare sider Top
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Sundheds- og hospitalsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Model- M5-127-481
nr. pr. pakke 360 etiketter/æske
Mængde 360
Form Rektangel
Størrelse 26.67 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +266 °F
Temperaturområde (metrisk) -80°C to 130°C
Tykkelse (engelsk) 0,0033 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.0914 mm
Dimensioner (L x B) 0,25 x 1,05 tommer.
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (engelsk) 1,05 tommer.
Bredde (metrisk) 26.67 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 26.67 mm
Højde (engelsk) 0.25 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 6.35 mm
Alternativt varenummer M5-127-481