Få mere at vide
Brady™ StainerBondz™ Mikroskop Slide Mat Polyester Etiketter
Artikelnummer. 17811799 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,25 x 1,05 tommer.
0,9 x 0,9 tommer.
22,86 mm (B) x 19,05 mm (H)
22,86 mm (B) x 9,53 mm (H)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17811799 22,86 mm (B) x 19,05 mm (H)
17821789 0,25 x 1,05 tommer.
17871719 22,86 mm (B) x 9,53 mm (H)
17851759 0,9 x 0,9 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17811799 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 DKK
    484.06 DKK / Pakke med 320
    Spare 22.94 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Lav nemt kemikalieresistente objektglasetiketter med mikroskopet StainerBondz™ polyester etiketmateriale (B-481). Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Tilgængelig i foruddefinerede former til almindeligt anvendte objektglas og vævskassetter, hvor overlegen kemisk resistens er påkrævet
  • Modstår belastningen ved typisk afparaffinisering, herunder ethanol og xylen, såvel som hæmatoxylin- og eosin-glasfarvningsprocesser
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte overflader under ekstreme forhold
Spécification
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Satin
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Top
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Sundheds- og hospitalsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Model- M5-194-481
nr. pr. pakke 320 Label(s) / Box
Mængde 320
Størrelse 22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +266 °F
Temperaturområde (metrisk) -80°C to 130°C
Tykkelse (engelsk) 0,0033 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.0914 mm
Dimensioner (L x B) 22,86 mm (B) x 19,05 mm (H)
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 0.9 in
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 22.86 mm
Højde (engelsk) 0.75 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer M5-194-481
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.