Få mere at vide
Brady™ StainerBondz Etiketter
Artikelnummer. p-4375907
Højde (engelsk):
0,3 tommer.
0,9 tommer.
Højde (metrisk):
0,7 cm
2,2 cm
Etiketter pr. række:
1
2
Mængde:
3000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11533844
Brand: Brady™ 108240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbliv modstandsdygtig, når den udsættes for xylen og andre kemikalier, der almindeligvis anvendes i objektglasfarvningsprocessen
  • B-481 materiale
  • R6400 serie bånd
  • Ingen udskriftsfjernelse, mærkatknækning eller misfarvning, der ville medføre, at stregkoder ikke kan læses
  • Etiketten klæber til objektglasset
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2005/618/EC MCV
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format IP™ Aktiveret
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Slide label ID
Til brug med (udstyr) Brady IP Series Labelprinter
Vandret gentagelse (metrisk) 25.40 mm
Etiketter pr. række 2
Model- THT-141-481-3
Mængde 3000/pakke
Form Firkant
Størrelse (engelsk) 0.9 in H x 0.9 in W
Størrelse (metrisk) 22.86 mm H x 22.86 mm W
Temperaturområde (engelsk) -112 til 266 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 til 130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0033 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.084 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 25.40 mm
Dimensioner (LxB) 0,9 x 0,9 tommer.
Længde (engelsk) 0.9 in.
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (engelsk) 0,9 tommer.
Højde (metrisk) 2,2 cm
Alternativt varenummer THT-141-481-3