Få mere at vide
Brady™ StainerBondz Etiketter
Artikelnummer. 13591500
Skift visning
Højde (engelsk):
0,3 tommer.
0,9 tommer.
Højde (metrisk):
0,7 cm
2,2 cm
Etiketter pr. række:
1
2
Mængde:
3000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (engelsk) Højde (metrisk) Etiketter pr. række Mængde unitSize
13591500 0,3 tommer. 0,7 cm 1 3000/pakke 1 rulning
11533844 0,9 tommer. 2,2 cm 2 3000/pakke 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13591500 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 108242
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbliv modstandsdygtig, når den udsættes for xylen og andre kemikalier, der almindeligvis anvendes i objektglasfarvningsprocessen
  • B-481 materiale
  • R6400 serie bånd
  • Ingen udskriftsfjernelse, mærkatknækning eller misfarvning, der ville medføre, at stregkoder ikke kan læses
  • Etiketten klæber til objektglasset
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2005/618/EC MCV
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format IP™ Aktiveret
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Slide label ID
Til brug med (udstyr) BradyPrinter i7100;™BBP 81 Labelprinter;BRADY IP™ Serielabelprinter;BRADY PRINTER PR Plus Series Labelprinter
Etiketter pr. række 1
Model- THT-195-481-3
Mængde 3000/pakke
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 0.375 in H x 0.9 in W
Størrelse (metrisk) 9.53 mm H x 22.86 mm W
Temperaturområde (engelsk) -112 til 266 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 til 130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0033 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.084 mm
Dimensioner (L x B) 9.53 x 22.86 mm
Længde (engelsk) 0.3 in.
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (engelsk) 0,3 tommer.
Højde (metrisk) 0,7 cm
Alternativt varenummer THT-195-481-3