Få mere at vide
BD Pletdråber
Beskrivelse
For at udføre test skal du klemme på dråberøret for at knuse ampullen. Vend dråbeholderen for praktisk drop-by-drop dispensering.
- Dropper indeholder en dags forsyning af reagens eller plet, hermetisk forseglet inde i en ampul
- Strenge kvalitetskontrol sikrer ensartethed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 Pakke |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Format | Dropper |
| Til brug med (applikation) | Anvendes i våde mængder til undersøgelse af svampe |
| Opbevaringskrav | 15° til 30 °C |
| Plet type | Lactophenol bomuldsblå |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
| Produkttype | Reagens/Plein Dropper |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD BBL Lactophenol Cotton Blue Stain Droppers, 50
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P330-Skyl munden.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, lactic acid