Få mere at vide
Scientific Industries Stablebakke
Artikelnummer. 16607772 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Scientific Industries Mini-100 Orbital-Genie og GTS-100
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
16607772 Scientific Industries Mini-100 Orbital-Genie og GTS-100 Hver
1 options
Artikelnummer. 16607772 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041436
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En skridsikker bakke, der kan stables på Mini-100 Orbital-Genie's eller GTS-100's eksisterende platform.
Scientific Industries SI-M150 stablebakke øger blandekapaciteten ved at dobbeltstable to bakker. Unik skridsikker platformbakke har kanter, der indeholder spild. Ideel til forsigtig rystning af ulige formede beholdere og beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Ulige formede beholdere og beholdere
Produkttype Stablebakke
Materiale Termoplastisk
Dybde (engelsk) 12,5''
Dybde (metrisk) 290 mm
Dimensioner (L x B) 318 x 318 mm
Dimensioner (L x B x H) 318 x 318 x 114 mm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) platform 114 mm
Længde (engelsk) 12,5''
Længde (engelsk) platform 11,4 tommer
Længde (metrisk) 318 mm
Længde (metrisk) platform 290 mm
Bredde (engelsk) 12,5''
Bredde (engelsk) platform 11,4 tommer
Bredde (metrisk) 318 mm
Bredde (metrisk) platform 290 mm
Vægt (metrisk) 1.3 kg
Til brug med (applikation) Blide rysteapplikationer såsom Western Blots
Til brug med (udstyr) Scientific Industries Mini-100 Orbital-Genie og GTS-100
Inkluderer Skridsikker stabelbar bakke
Antal stillinger Dobbeltstabel op til to stablebakker
Garanti og servicetilbud 30 dage