Få mere at vide
Eppendorf™ Stabling og nivellering
Artikelnummer. 17171066
Skift visning
Til brug med (applikation):
Stabel og niveau >180 kg
Stabel og niveau <100 kg
Stack og niveau 100 til 180 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
17171066 Stabel og niveau >180 kg -
15713695 Stabel og niveau <100 kg Hver
17161066 Stack og niveau 100 til 180 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17171066 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 2277000013
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Stabling og nivellering Inkubatorer/shakere
  • Stabling og nivellering Inkubatorer/shakere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Inkubatorer og Shakers
Produkttype Stak- og niveauudstyr
Til brug med (applikation) Stabel og niveau >180 kg