Få mere at vide
Grant Instruments Stablesæt
Beskrivelse
- CTR-stablingssæt
- Tilgængelig til stabling af 2 eller 3 CTR-6'er
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 3 ruller |
| Produkttype | Stablesæt |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (engelsk) | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Vægt (engelsk) | 1.4 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.6 kg |
| Farve | Metal |
| Til brug med (udstyr) | CTR-6 |
| Mængde | 1 stk. |