Få mere at vide
Grant Instruments Stablesæt
Artikelnummer. 30274355
Holder:
2 ruller
3 ruller
Artikelnummer. 30274355
Brand: Grant Instruments CTR SK2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stablesæt til CTR-6.
  • CTR-stablingssæt
  • Tilgængelig til stabling af 2 eller 3 CTR-6'er
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 2 ruller
Produkttype Stablesæt
Materiale Rustfrit stål
Diameter (engelsk) 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) 8 mm
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Farve Metal
Til brug med (udstyr) CTR-6
Mængde 1 stk.