Få mere at vide
BINDER™ Stableramme
Artikelnummer. 16674182 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
1955 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
16674182 1955 mm
1 options
Artikelnummer. 16674182 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90510040
 Begrænset vare
På lager
Denne stabile, vibrationsfri stableramme er designet til sikker stabling af to BINDER™ CB 170 CO 2 Inkubatorer. på hjul med stopbremse for sikker stabling af to enheder i CB-serien
  • Stabil, vibrationsfri stabel på stabelramme
  • Designet til sikker stabling af to BINDER™ CB 170 CO 2 Inkubatorer
  • Har hjul med stopbremse
Tekniske data
Oversigt Stableramme - stabil, vibrationsfri stabelramme på hjul med stopbremse for sikker stabling af to CB-enheder
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers CB/CBF/CB-S 170
Type Stablingsramme
Inkluderer Hjul
Højde (metrisk) 1955 mm