Få mere at vide
Scientific Industries Stabelbar trådstativ til Enviro-Genie
Artikelnummer. 10624653 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Enviro-Genie, Inkubator-Genie
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10624653 Enviro-Genie, Inkubator-Genie Hver
1 options
Artikelnummer. 10624653 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.95 DKK
    510.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 55.19 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Stabelbar trådstativ er designet til at øge hyldepladsen i det temperaturkontrollerede kammer i Enviro-Genie og Incubator-Genie. Der kan tilføjes op til to stativer til kammeret.
  • Øger hyldepladsen i det temperaturkontrollerede kammer i Enviro-Genie eller Incubator-Genie
  • To trådstativer vil passe inde i kammeret for at give 3 samlede niveauer til containere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Stabelbar stativ
Materiale Metal
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg
Farve Sølv
Til brug med (udstyr) Enviro-Genie, Inkubator-Genie
Antal hylder 1
Emballagemængde 1 stk.