Få mere at vide
Scientific Industries Stabelbar bakke til Roto-Shake Genie
Artikelnummer. 16637762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Scientific Industries Roto-Shake Genie
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
16637762 Scientific Industries Roto-Shake Genie Hver
1 options
Artikelnummer. 16637762 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1302.00 DKK
    1192.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 109.55 DKK
    8% Slukket
På lager
En høj skridsikker metalbakke, der kan stables på Roto-Shake Genies eksisterende bakke for at rokke forskellige beholdere, herunder T-kolber, petriskåle, kasser og forseglede poser, hvilket øger kapaciteten til at gynge ved at dobbeltstable to bakker.
  • Stables nemt oven på Roto-Shake Genies eksisterende bakke
  • Øger kapaciteten til at vippe forskellige beholdere, herunder T-kolber, petriskåle, æsker og forseglede poser ved at dobbeltstabling to bakker
  • Den stabelbare bakke måler 305 x 305 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder T-kolber, petriskåle, æsker og forseglede poser
Produkttype Stabelbar bakke
Dybde (engelsk) 12 tommer
Dybde (metrisk) 305 mm
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 12 x 12 x 5 tommer.
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) platform 305 mm
Længde (engelsk) platform 12 tommer
Længde (metrisk) platform 305 mm
Bredde (engelsk) platform 12 tommer
Bredde (metrisk) platform 305 mm
Vægt (metrisk) 2 kg
Oversigt Stabelbar bakke til Roto-Shake Genie
Til brug med (applikation) Øger kapaciteten til at vippe ved at dobbeltstabling af to bakker
Til brug med (udstyr) Scientific Industries Roto-Shake Genie
Inkluderer En høj skridsikker metalbakke, der kan stables på Roto-Shake Genies eksisterende bakke
Garanti og servicetilbud 30 dage