Få mere at vide
Gilac™ Stabelbar og indlejrbar perforeret kasse
Artikelnummer. 30245700
Skift visning
Farve:
Beige, gennemsigtig
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30245700 Hvid
30245693 Beige, gennemsigtig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245700 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G184121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.29 DKK
    80.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.42 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Gennembrudt halvkasse i fødevaregodkendt plast (HDPE). Kompakt, stabelbar kasse, der kan indlejres ved at dreje en halv omgang.
  • Gennembrudt halvkasse 400 x 300 mm i fødevaregodkendt plast (HDPE)
  • Kompakt, stabelbar kasse, der kan indlejres ved at dreje en halv omgang
  • Ideel til transport eller opbevaring takket være dets pladsbesparende 80 % redeforhold
  • Denne lille gennembrudte kasse med håndtag af professionel kvalitet, som tilskynder til genbrug, vil være din allierede i lang tid fremover
Tekniske data
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Kompakt perforeret opbevaringsbeholder
Dimensioner (L x B x H) 400 x 300 x 120 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 120 mm