Få mere at vide
Buerkle™ Stabelbart gradueret bæger med åbent håndtag
Artikelnummer. 10468711 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10468711
Brand: Buerkle™ 71101000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stable bægre, når de ikke er i brug for at spare plads. Buerkle™ Stabelbart gradueret bæger med åbent håndtag inkluderer blå gradueringsmærker for nem volumenvurdering.
Gradueret bægerglas med graduering trykt i blåt. Bægere kan stables for at spare plads under opbevaring.
  • Åbent håndtag med konisk form
  • Polypropylen
  • Klarhed
  • Autoklaverbar
  • Splintfri
  • God kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Øverst 125 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 167 mm
Inkluderer Håndtag, integreret tud
Inkrementer 10 mL
Mængde Hver
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Blå gradueret skala