Få mere at vide
Stachyose hydrering, teknisk
Artikelnummer. 15259876 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15259876 250 mg 250mg
15229836 1 g 1g
15249876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15259876 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453142500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54261-98-2
Molekylær formel C24H42O21
Molekylvægt (g/mol) 666.58
MDL nummer MFCD00149457
InChI nøgle UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
PubChem CID 131801001
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stachyose hydrate
Smeltepunkt 95,0 °C til 105,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand +129,00 (20,00 °C c=4, H2O)
Specifik rotation +129.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-({[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihy droxy-6-({[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vægt 666.58
Grad Teknisk