Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Stachyosehydrat, 97+%
Artikelnummer. 10711311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10711311 500 mg Glasflaske 500mg
10701311 1 g Glasflaske 1g
10583694 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10711311 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226085000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54261-98-2
Molekylær formel C24H42O21
Molekylvægt (g/mol) 666.58
MDL nummer MFCD00149457
InChI nøgle UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
PubChem CID 131801001
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stachyose hydrate
Farve Brun til farveløs
Navn note 98.5%
Fysisk form Væske
Smeltepunkt 95,0 °C til 105,0 °C
Mængde 500 mg
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97% min. (ELSD) (HPLC)
Specifik rotation +129
Opløselighedsinformation 5% i vand, klar til let diset, farveløs
IUPAC navn 2-[[6-[[6-[3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;trihydrat;
Formel vægt 666.58
Procent renhed ≥97%