Få mere at vide
Stachydrine, MedChemExpress
Beskrivelse
Stachydrine is a major constituent of Chinese herb leonurus heterophyllus sweet used to promote blood circulation and dispel blood stasis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stachydrine |
| CAS | 471-87-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H13NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (698.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (698.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[N+]1(C)[C@H](C([O-])=O)CCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vægt | 143.18 |
| Vis mere |