Få mere at vide
Stachydrinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30420002
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30420002 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30420002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68730010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stachydrine hydrochloride
CAS 4136-37-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H14 N O2 . Cl
Mængde 10 mg
Synonym Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride (1:1)','(2S)-, Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(2S)- (9CI), Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(S)-, Stachydrine','chloride (6CI,7CI), Stachydrine','hydrochloride (8CI), Cadabine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
SMIL [Cl-].C[N+]1(C)CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-2-carboxylsyre; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 179.64
Formel vægt 179.0713
Procent renhed >95