Få mere at vide
Stachybotrylactam, TRC
Artikelnummer. 30133507
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133507 2.5 mg 2.5mg
18082220 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6873032.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163391-76-2
Molekylær formel C23 H31 N O4
Molekylvægt (g/mol) 385.496
Synonym Spiro[2H-furo[2,3-e]isoindole-2,1'(2'H)-naphthalen]-6(3H)-one, 3',4',4'a,5',6',7,7',8,8',8'a-decahydro-4,6'-dihydroxy-2',5',5',8'a-tetramethyl-, [1'R-(1'α,2'α,4'aα,6'α,8'aβ)]-, (1'R,2'R,4'aS,6'R,8'aS)-3',4',4'a,5',6',7,7',8,8',8'a-Decahydro-4,6'-dihydroxy-2',5',5',8'a-tetramethylspiro[2H-furo[2,3-e]isoindole-2,1'(2'H)-naphthalen]-6(3H)-one, Stachybotrylactam, Spiro[2H-furo[2,3-e]isoindole-2,1'(2'H)-naphthalen]-6(3H)-one, 3',4',4'a,5',6',7,7',8,8',8'a-decahydro-4,6'-dihydroxy-2',5',5',8'a-tetramethyl-, (1'R,2'R,4'aS,6'R,8'aS)-
IUPAC navn (3R,4aS,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-7,8-dihydro-3H-furo[2,3-e]isoindole]-6'-one
SMIL C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@@]13Cc4c(O)cc5C(=O)NCc5c4O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stachybotrylactam
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H31NO4/c1-12-5-6-17-21(2,3)18(26)7-8-22(17,4)23(12)10-14-16(25)9-13-15(19(14)28-23)11-24-20(13)27/h9,12,17-18,25-26H,5-8,10-11H2,1-4H3,(H,24,27)/t12-,17+,18-,22+,23-/m1/s1
Formel vægt 385.225