Få mere at vide
Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Kalibreringssæt, Forseglede Vials
Artikelnummer. 10346162
Skift visning
Turbiditet:
<0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
<0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
Til brug med (udstyr):
2100AN/AN IS
2100N/N IS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Turbiditet Til brug med (udstyr)
10346162 <0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU 2100AN/AN IS
10070654 <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU 2100N/N IS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346162 Leverandør Hach™ Leverandørnr. 2659505
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Udviklet til brug i ethvert turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, forseglede hætteglas er ægte Formazin-fortyndinger i individuelle forseglede hætteglas på <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU og 7500 NTU (kun 2662105).
  • Præcise, præblandede Formazin-løsninger: Giver nøjagtige turbidimeterkalibreringer
  • Baseret på Formazin Primary Standards: Indeholder samme lysspredningspolymer og yder ækvivalent
  • Forbedret stabilitet sparer tid og arbejde: Gentagelige resultater uden at forberede standarder i laboratoriet
  • Tillid til resultaterne: Baseret på årtiers erfaring i drikkevandsindustrien
  • Enhver turbiditetsmåler: Kan bruges med 2100N/2100AN eller 2100N/2100AN IS turbidimeter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stablcal Kalibreringssæt til Turbiditetsstandarder
Til brug med (udstyr) 2100AN/AN IS
Inkluderer Forblandede, forseglede hætteglas
Til brug med (applikation) Kalibrering af turbidimetre
Turbiditet <0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StablCal sealed vials calibration kits
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine, methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylen