Få mere at vide
Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, Sealed Vials
Artikelnummer. 10070654
Skift visning
Turbiditet:
<0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
<0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
Til brug med (udstyr):
2100AN/AN IS
2100N/N IS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Turbiditet Til brug med (udstyr)
10070654 <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU 2100N/N IS
10346162 <0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU 2100AN/AN IS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10070654 Leverandør Hach™ Leverandørnr. 2662105
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Developed for use in any turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, Sealed Vials are true Formazin dilutions in individual sealed vials of <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU and 7500 NTU (2662105 only) levels.
  • Precise, Pre-mixed Formazin Solutions: Provides accurate turbidimeter calibrations
  • Based on Formazin Primary Standards: Contains the same light scattering polymer and performs equivalently
  • Enhanced Stability Saves Time and Labor: Repeatable results without preparing standards in the lab
  • Confidence in Results: Based on decades of experience in the drinking water industry
  • Any Turbidity Meter: Can be used with 2100N/2100AN or 2100N/2100AN IS Turbidimeter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stablcal Turbidity Standards Calibration Kit
Til brug med (udstyr) 2100N/N IS
Inkluderer Premixed, sealed vials
Til brug med (applikation) Calibration of turbidimeters
Turbiditet <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StablCal Formazin Turbidity Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, hexamethylenetetramine