Få mere at vide
Hach Lange™ Stablcal™ Stabilized Formazine Turbidity Standards
Artikelnummer. 10163032
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10163032 100 ml
1 options
Artikelnummer. 10163032 Leverandør Hach Lange™ Leverandørnr. 2660242
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Stablcal standards are based on decades of experience in turbidity measurement. With proprietary manufacturing technology, Hach prepares Stablcal Standards in precise concentrations at a wide variety of concentrations - providing accurate turbidimeter calibrations.
  • Stablcal™ Turbidity Standard for all Turbidimeters
  • USEPA accepted for calibration purposes
  • Stablcal™ Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter
  • Stablcal standards are based on decades of experience in turbidity measurement.
  • Precise, Pre-mixed Formazin Solutions
  • Based on Formazin Primary Standards
  • Enhanced Stability Saves Time and Labor
  • Confidence in results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard
Turbiditet 100 NTU
Volumen (metrisk) 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StablCal Formazin Turbidity Standard; 100 NTU
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , Sodium sulfate