Få mere at vide
Hach Lange™ Stablcal™ Stabilized Formazine Turbidity Standard 1 NTU
Artikelnummer. 10622123
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10622123 100 ml
1 options
Artikelnummer. 10622123 Leverandør Hach Lange™ Leverandørnr. 2659842
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Hach Lange Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 1 NTU, Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 1.0 NTU, Volume: 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard
Turbiditet 1.0 NTU
Volumen (metrisk) 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StablCal Standard, 1.0 NTU
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde