Få mere at vide
Hach Pacific Pty Ltd Stablcal Ampule Calibration Kit, Formazin, for 2100Q/QIS portable turbidimeter
Artikelnummer. 16215530
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Bærbar turbidimeter
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16215530 Bærbar turbidimeter
1 options
Artikelnummer. 16215530 Leverandør Hach Pacific Pty Ltd Leverandørnr. 2971205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Calibration Standard kit for 2100Q/QIS portable turbidimeter.
Calibration Standard kit for 2100Q/QIS portable turbidimeter. Ampule kit contains Formazin standards in concentrations: 10, 20, 100, 800 NTU. Precise, Pre-mixed Formazin Solutions Based on Formazin Primary Standards Enhanced Stability Saves Time and Labor Confidence in results
Precise, Pre-mixed Formazin Solutions
With proprietary manufacturing technology, Hach prepares Stablcal Standards in precise concentrations at a wide variety of concentrations - providing accurate turbidimeter calibrations.
Based on Formazin Primary Standards
Stablcal Stabilized Formazin Standards contain the same light scattering polymer as traditional Formazin primary turbidity standards - and perform equivalently.
Enhanced Stability Saves Time and Labor
While Formazin primary standards can be prepared directly in the lab, the process is labor intensive and time consuming - and the diluted standards are not stable. Stablcal is a stabilized version of Formazin - providing repeatable results, without the time and effort required for lab-prepared standards.
Confidence in results
Hach was the first to apply Formazin as a turbidity standard in the drinking water industry, more than 40 years ago. Stablcal standards are based on decades of experience in turbidity measurement.
Specifications
Concentration: 20, 100, 800, 10 NTU (for verification)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bærbar turbidimeter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine