Få mere at vide
LNI™ Stabilo S 132 Bænk
Artikelnummer. 17871027 Shop alle LNI Swissgas produkter
:
Stabilo S 132 Bænk; Mål (D x B x H): 810 x 1320 x 840 mm
Artikelnummer. 17871027
Brand: LNI™ 2000.03.013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Basisinstrument laboratoriebænk til LC, GC el ICP MS-systemer og LNI™ gasgeneratorer med kemikaliebestandig top.
  • Grundlæggende laboratoriebænk lavet med kemikaliebestandig top
  • Hjul til nem flytning af systemet
  • Nivelleringsfødder for stensikker stabilitet af bænken
  • Nem at konfigurere med et modulært design, der opfylder brugernes behov
  • Designet til LC, GC eller ICP MS-systemer uden rouging-pumper eller støjende udstyr
  • Hjælp med at skabe et renere og mere praktisk laboratoriearbejdsområde
  • Plads under topmål (D x B x H): 640 x 500 x 745 til 775 mm
Tekniske data
Produkttype Bænk
Farve Lysegrå
Justerbar Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (D x B x H) 810 x 1320 x 840 mm
Til brug med (udstyr) Analytiske instrumenter
Rammemateriale Rustfrit stål
Inkluderer Kemikalie resistent bordplade
Antal døre Ingen
Antal skuffer Ingen
Antal hylder Ingen
Stiktype EU-stil, UK-stil
garanti 24 måneder
Med hjul Ja
Fodstøtte Nej
Med Tilt Nej
Materiale Rustfrit stål