Beskrivelse
- Grundlæggende laboratoriebænk lavet med kemikaliebestandig top
- Hjul til nem flytning af systemet
- Nivelleringsfødder for stensikker stabilitet af bænken
- Nem at konfigurere med et modulært design, der opfylder brugernes behov
- Designet til LC, GC eller ICP MS-systemer uden rouging-pumper eller støjende udstyr
- Hjælp med at skabe et renere og mere praktisk laboratoriearbejdsområde
- Plads under topmål (D x B x H): 640 x 700 x 745 til 775 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bænk |
| Farve | Lysegrå |
| Justerbar | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Dimensioner (D x B x H) | 890 x 1720 x 840 mm |
| Til brug med (udstyr) | Analytiske instrumenter |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Kemikalie resistent bordplade |
| Antal døre | Ingen |
| Antal skuffer | Ingen |
| Vis mere |