Få mere at vide
LNI™ Stabilo HPLC bænk
Artikelnummer. 17880997 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
650 x 600 x 840 mm
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H)
17880997 650 x 600 x 840 mm
1 options
Artikelnummer. 17880997 Leverandør LNI™ Leverandørnr. 2000.00.050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5765.00 DKK
    5389.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 375.61 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Grundlæggende laboratoriebænk til LC, GC el ICP MS-systemer og LNI™ gasgeneratorer.
  • Grundlæggende laboratoriebænk lavet med kemisk resistent top, hjul til nem flytning af systemet og nivelleringsfødder for stensikker stabilitet af bænken
  • Forskellige dimensioner er tilgængelige, alle nemme at konfigurere med et modulært design, der opfylder brugernes behov
  • Designet uden stødpumper eller støjende udstyr for at skabe et renere og mere praktisk laboratoriearbejdsområde
  • Justerbar højde fra 810 til 840 mm
Tekniske data
Produkttype Bænk
Farve Lysegrå
Justerbar Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (D x B x H) 650 x 600 x 840 mm
Til brug med (udstyr) Analytiske instrumenter
Rammemateriale Rustfrit stål
Inkluderer Kemikalie resistent bordplade
Antal døre Ingen
Antal skuffer Ingen
Antal hylder Ingen
Stiktype EU-stil, UK-stil
garanti 24 måneder
Med hjul Ja
Fodstøtte Nej
Materiale Rustfrit stål