Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC stabiliserende løsning
Artikelnummer. 10449591
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
10449591 Klar
1 options
Artikelnummer. 10449591 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 43170003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Forhindrer alge/bakterievækst og stopper lugtdannelse i vandbade. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilizing Solution er velegnet til alle slags termostater og cirkulationspumper lavet af metal, glas eller plast.
  • Opløsningsmiddelfri
  • Kun mindre pH-ændring i vandet
  • Forhindrer skumdannelse, selv ved kraftig cirkulation
  • Ingen forhindringer i slanger og temperaturkontrolsystemer
  • Kan også bruges til lukkede temperaturstyringssystemer
  • Fri for aggressive fosfater og oxiderende eller reducerende stoffer
  • Fås i blå og klare varianter
Tekniske data
Farve Klar
Type Stabiliserende løsning
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stabilising Solution for Water Baths ThermoClean DC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides,Poly (N,N-Dimethyl-2-hidroxypropyl) ammonium Chloride